Stampa…
5-Chloro-1H-indole-3-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913260-1G OR913260-250MG
APOSOR913260-1GEA 58 EUR
APOSOR913260-1G APOSOR913260-250MG
5-Chloro-1H-indole-3-carbonitrile 95%
5-Chloro-1H-indole-3-carbonitrile
Formula: C₉H₅ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07776618
CAS Number: 194490-14-7