Stampa…
4-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913259-1G OR913259-250MG
APOSOR913259-1GEA 102 EUR
APOSOR913259-1G APOSOR913259-250MG
4-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
4-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₆ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07776617
CAS Number: 23872-36-8