Stampa…
6-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913258-10G OR913258-1G OR913258-5G
APOSOR913258-10GEA 142 EUR
APOSOR913258-10G APOSOR913258-1G APOSOR913258-5G
6-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
6-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₆ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07776607
CAS Number: 766557-02-2