4-(2-Thiazolyl)phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913227-1G
OR913227-5G
APOSOR913227-1GEA
168
EUR
APOSOR913227-1G
APOSOR913227-5G
4-(2-Thiazolyl)phenol 95%
4-(2-Thiazolyl)phenol
Formula:
C₉H₇NOS Peso molecolare: 177,28 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07368615 CAS Number: 81015-49-8 |