Stampa…
5-Ethoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913219-1G OR913219-250MG
APOSOR913219-1GEA 104 EUR
APOSOR913219-1G APOSOR913219-250MG
5-Ethoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Ethoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C11H11NO2
Peso molecolare: 189,2100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07364715
CAS Number: 169789-47-3