Stampa…
3-Methyl-5-nitro-1H-indazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR913214-1G OR913214-250MG
APOSOR913214-1GEA 98.9 EUR
APOSOR913214-1G APOSOR913214-250MG
3-Methyl-5-nitro-1H-indazole 95%
3-Methyl-5-nitro-1H-indazole
Formula: C₈H₇N₃O₂
Peso molecolare: 177,1601 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07082699
CAS Number: 40621-84-9