Stampa…
1-(2-Methoxyethoxy)-4-nitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913195-10G OR913195-25G
APOSOR913195-10GEA 198 EUR
APOSOR913195-10G APOSOR913195-25G
1-(2-Methoxyethoxy)-4-nitrobenzene 97%
1-(2-Methoxyethoxy)-4-nitrobenzene
Formula: C₉H₁₁NO₄
Peso molecolare: 197,1879 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463497
CAS Number: 22483-40-5