Stampa…
(R)-(+)-N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilyl)methyl-1-phenylethylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-N-(Methoxymethyl)-1-phenyl-N-((trimethylsilyl)methyl)ethanamine
OR913189-1G OR913189-5G
APOSOR913189-1GEA 256 EUR
APOSOR913189-1G APOSOR913189-5G
(R)-(+)-N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilyl)methyl-1-phenylethylamine 97%
(R)-(+)-N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilyl)methyl-1-phenylethylamine
Formula: C₁₄H₂₅NOSi
Peso molecolare: 251,4399 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798959
CAS Number: 133407-38-2