Stampa…
(S)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913172-1G OR913172-250MG
APOSOR913172-1GEA 155 EUR
APOSOR913172-1G APOSOR913172-250MG
(S)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol 95%
(S)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₉ClO
Peso molecolare: 156,609 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659506
CAS Number: 131864-71-6