3-Cyanophenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
m-Cyanophenylacetic acid, 2-(3-cyanophenyl)acetic Acid, Benzeneacetic acid,3-cyano-
OR913147-10G
OR913147-1G
OR913147-5G
APOSOR913147-10GEA
326
EUR
APOSOR913147-10G
APOSOR913147-1G
APOSOR913147-5G
3-Cyanophenylacetic acid 98%
3-Cyanophenylacetic acid
Formula:
C₉H₇NO₂ Peso molecolare: 161,16 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06411079 CAS Number: 1878-71-3 |