Stampa…
7-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913136-1G OR913136-5G
APOSOR913136-1GEA 263 EUR
APOSOR913136-1G APOSOR913136-5G
7-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
7-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,1800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203634
CAS Number: 30448-16-9