6-(p-Tolyl)pyridin-3-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913128-1G
OR913128-5G
APOSOR913128-1GEA
190
EUR
APOSOR913128-1G
APOSOR913128-5G
6-(p-Tolyl)pyridin-3-amine 98%
6-(p-Tolyl)pyridin-3-amine
Formula:
C12H12N2 Peso molecolare: 184,24 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05864839 CAS Number: 170850-45-0 |