Stampa…
3-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913126-1G OR913126-5G
APOSOR913126-1GEA 183 EUR
APOSOR913126-1G APOSOR913126-5G
3-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde 96%
3-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde
Formula: C11H8N2O
Peso molecolare: 184,1900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864833
CAS Number: 640769-70-6