Stampa…
(2-Imidazol-1-yl-phenyl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913124-10G OR913124-1G OR913124-5G
APOSOR913124-10GEA 909 EUR
APOSOR913124-10G APOSOR913124-1G APOSOR913124-5G
(2-Imidazol-1-yl-phenyl)methanol 95%
(2-Imidazol-1-yl-phenyl)methanol
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Peso molecolare: 174,2000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864823
CAS Number: 25373-56-2