3-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913118-1G
OR913118-5G
APOSOR913118-1GEA
95.7
EUR
APOSOR913118-1G
APOSOR913118-5G
3-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid 97%
3-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid
Formula:
C₁₁H₈N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05864810 CAS Number: 852180-74-6 |