Stampa…
7-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913076-1G OR913076-250MG
APOSOR913076-1GEA 481 EUR
APOSOR913076-1G APOSOR913076-250MG
7-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
7-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 196,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663990
CAS Number: 129295-32-5