Stampa…
5-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913075-1G OR913075-250MG
APOSOR913075-1GEA 91.6 EUR
APOSOR913075-1G APOSOR913075-250MG
5-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formula: C9H8N2O2
Peso molecolare: 176,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663986
CAS Number: 1201-24-7