Stampa…
2,4-Dimethoxythiophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913049-1G OR913049-5G OR913049-250MG
APOSOR913049-1GEA 185 EUR
APOSOR913049-1G APOSOR913049-5G APOSOR913049-250MG
2,4-Dimethoxythiophenol 95%
2,4-Dimethoxythiophenol
Formula: C₈H₁₀O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973436
CAS Number: 18906-37-1