(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(R)-1-(Pyridin-2-yl)ethanol
OR913044-1G
OR913044-250MG
APOSOR913044-1GEA
111
EUR
APOSOR913044-1G
APOSOR913044-250MG
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine 95%
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Formula:
C₇H₉NO Peso molecolare: 123,155 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04972322 CAS Number: 27911-63-3 |