Stampa…
(2,3-Dichlorobenzyl)methylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2,3-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine
OR913034-1G OR913034-5G
APOSOR913034-1GEA 65.5 EUR
APOSOR913034-1G APOSOR913034-5G
(2,3-Dichlorobenzyl)methylamine 95%
(2,3-Dichlorobenzyl)methylamine
Formula: C₈H₉Cl₂N
Peso molecolare: 190,698 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04632069
CAS Number: 731827-07-9