Stampa…
(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-(-)-1-(2-Pyrrolidinylmethyl)pyrrolidine
OR913029-1G OR913029-5G
APOSOR913029-1GEA 176 EUR
APOSOR913029-1G APOSOR913029-5G
(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine
Formula: C₉H₁₈N₂
Peso molecolare: 154,2500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04117879
CAS Number: 60419-23-0