Stampa…
3-tert-Butylsulphanylpyridine-2-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-tert-Butylsulphanyl-pyridine-2-carbonitrile
OR913011-1G OR913011-250MG
APOSOR913011-1GEA 437 EUR
APOSOR913011-1G APOSOR913011-250MG
3-tert-Butylsulphanylpyridine-2-carbonitrile 95%
3-tert-Butylsulphanylpyridine-2-carbonitrile
Formula: C₁₀H₁₂N₂S
Peso molecolare: 192,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116127
CAS Number: 178811-40-0