Stampa…
N-Methyl-1-(3-nitrophenyl)methanamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl-N-(3-nitrobenzyl)amine
OR913010-10G OR913010-25G
APOSOR913010-10GEA 183 EUR
APOSOR913010-10G APOSOR913010-25G
N-Methyl-1-(3-nitrophenyl)methanamine 98%
N-Methyl-1-(3-nitrophenyl)methanamine
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115408
CAS Number: 19499-61-7