Stampa…
Methyl piperidin-4-ylacetate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR913006-1G OR913006-25G OR913006-5G
APOSOR913006-1GEA 109 EUR
APOSOR913006-1G APOSOR913006-25G APOSOR913006-5G
Methyl piperidin-4-ylacetate 96%
Methyl piperidin-4-ylacetate
Formula: C₈H₁₅NO₂
Peso molecolare: 157,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04115353
CAS Number: 168986-49-0