Stampa…
Ethyl-2-aminopyrimidine-5-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-aminopyrimidine-5-carboxylate, 2-Amino-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
OR912994-1G OR912994-5G
APOSOR912994-1GEA 82.9 EUR
APOSOR912994-1G APOSOR912994-5G
Ethyl-2-aminopyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl-2-aminopyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₇H₉N₃O₂
Peso molecolare: 167,1700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114100
CAS Number: 57401-76-0