2-Chloro-3-hydroxy-4-picoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Chloro-4-methylpyridin-3-ol
OR912990-1G
OR912990-250MG
APOSOR912990-1GEA
209
EUR
APOSOR912990-1G
APOSOR912990-250MG
2-Chloro-3-hydroxy-4-picoline 95%
2-Chloro-3-hydroxy-4-picoline
Formula:
C₆H₆ClNO Peso molecolare: 143,5700 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04112564 CAS Number: 884494-70-6 |