Stampa…
[2-(Aminomethyl)phenyl]acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-(Aminomethyl)phenyl)acetic acid
OR912943-1G OR912943-500MG OR912943-5G
APOSOR912943-1GEA 148 EUR
APOSOR912943-1G APOSOR912943-500MG APOSOR912943-5G
[2-(Aminomethyl)phenyl]acetic acid 97%
[2-(Aminomethyl)phenyl]acetic acid
Formula: C₉H₁₁NO₂
Peso molecolare: 165,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038440
CAS Number: 40851-65-8