Stampa…
5-Ethyl-2,3-dimethylpyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912937-25G OR912937-5G
APOSOR912937-25GEA 180 EUR
APOSOR912937-25G APOSOR912937-5G
5-Ethyl-2,3-dimethylpyrazine 95%
5-Ethyl-2,3-dimethylpyrazine
Formula: C₈H₁₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038059
CAS Number: 15707-34-3