2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Methyl-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
OR912868-1G
OR912868-250MG
APOSOR912868-1GEA
350
EUR
APOSOR912868-1G
APOSOR912868-250MG
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine 95%
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine
Formula:
C₇H₇N₃ Peso molecolare: 133,15 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03426025 CAS Number: 63604-59-1 |