Stampa…
2-Amino-3-chlorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912867-25G OR912867-5G
APOSOR912867-25GEA 210 EUR
APOSOR912867-25G APOSOR912867-5G
2-Amino-3-chlorobenzonitrile 98%
2-Amino-3-chlorobenzonitrile
Formula: C₇H₅ClN₂
Peso molecolare: 152,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425881
CAS Number: 53312-77-9