Stampa…
2-Methoxy-5-methylbenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912865-1G OR912865-5G
APOSOR912865-1GEA 58.2 EUR
APOSOR912865-1G APOSOR912865-5G
2-Methoxy-5-methylbenzonitrile 95%
2-Methoxy-5-methylbenzonitrile
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,1700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425693
CAS Number: 53078-70-9