Stampa…
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912864-10G OR912864-1G OR912864-5G
APOSOR912864-10GEA 267 EUR
APOSOR912864-10G APOSOR912864-1G APOSOR912864-5G
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 98%
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,1700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425068
CAS Number: 80353-93-1