3-Aminobutan-1-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912855-10G
OR912855-1G
OR912855-5G
APOSOR912855-10GEA
69.6
EUR
APOSOR912855-10G
APOSOR912855-1G
APOSOR912855-5G
3-Aminobutan-1-ol 97%
3-Aminobutan-1-ol
Formula:
C₄H₁₁NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03412694 CAS Number: 2867-59-6 |