Stampa…
4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912853-10G OR912853-1G OR912853-5G
APOSOR912853-10GEA 355 EUR
APOSOR912853-10G APOSOR912853-1G APOSOR912853-5G
4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzaldehyde 95%
4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,1745 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411744
CAS Number: 85231-15-8