1-(3-Amino-2-chloropyridin-4-yl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912852-1G
OR912852-250MG
APOSOR912852-1GEA
432
EUR
APOSOR912852-1G
APOSOR912852-250MG
1-(3-Amino-2-chloropyridin-4-yl)ethanone 95%
1-(3-Amino-2-chloropyridin-4-yl)ethanone
Formula:
C₇H₇ClN₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03411638 CAS Number: 342899-35-8 |