Stampa…
4-(Cyclopentylamino)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912839-10G OR912839-1G OR912839-5G
APOSOR912839-10GEA 502 EUR
APOSOR912839-10G APOSOR912839-1G APOSOR912839-5G
4-(Cyclopentylamino)benzonitrile 98%
4-(Cyclopentylamino)benzonitrile
Formula: C₁₂H₁₄N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 1019512-92-5