Stampa…
Methyl-3-chloropyrazine-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-chloropyrazine-2-carboxylate, 3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid methyll ester
OR912822-10G OR912822-1G OR912822-5G
APOSOR912822-10GEA 126 EUR
APOSOR912822-10G APOSOR912822-1G APOSOR912822-5G
Methyl-3-chloropyrazine-2-carboxylate 97%
Methyl-3-chloropyrazine-2-carboxylate
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 172,5691 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093326
CAS Number: 27825-21-4