Stampa…
2-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912806-1G OR912806-250MG
APOSOR912806-1GEA 633 EUR
APOSOR912806-1G APOSOR912806-250MG
2-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 95%
2-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₇H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684437
CAS Number: 609-69-8