Stampa…
N-Methoxy-N,4-dimethylbenzamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912802-1G OR912802-250MG
APOSOR912802-1GEA 321 EUR
APOSOR912802-1G APOSOR912802-250MG
N-Methoxy-N,4-dimethylbenzamide 95%
N-Methoxy-N,4-dimethylbenzamide
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso molecolare: 179,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684311
CAS Number: 122334-36-5