Stampa…
4-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912801-1G OR912801-5G
APOSOR912801-1GEA 51 EUR
APOSOR912801-1G APOSOR912801-5G
4-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide 95%
4-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Peso molecolare: 199,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684308
CAS Number: 122334-37-6