3-Bromo-7-nitroindole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR912799-1G
OR912799-25G
OR912799-5G
APOSOR912799-1GEA
125
EUR
APOSOR912799-1G
APOSOR912799-25G
APOSOR912799-5G
3-Bromo-7-nitroindole 96%
3-Bromo-7-nitroindole
Formula:
C₈H₅BrN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD02684155 CAS Number: 397864-11-8 |