Stampa…
Methyl-2-(2-formylphenoxy)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912771-1G OR912771-5G
APOSOR912771-1GEA 24.4 EUR
APOSOR912771-1G APOSOR912771-5G
Methyl-2-(2-formylphenoxy)acetate 95%
Methyl-2-(2-formylphenoxy)acetate
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02629604
CAS Number: 40359-34-0