5-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR912768-1G
OR912768-250MG
APOSOR912768-1GEA
109
EUR
APOSOR912768-1G
APOSOR912768-250MG
5-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formula:
C₈H₅ClN₂O₂ Peso molecolare: 196,59 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02326712 CAS Number: 1077-95-8 |