Stampa…
3-Methylpyridine-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR912752-1G OR912752-250MG
APOSOR912752-1GEA 470 EUR
APOSOR912752-1G APOSOR912752-250MG
3-Methylpyridine-4-carbaldehyde 95%
3-Methylpyridine-4-carbaldehyde
Formula: C₇H₇NO
Punto di ebollizione: 60…61 °C/0,5mmHg
Flash Pt: 99 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02181145
CAS Number: 74663-96-0