Stampa…
Benzyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Cbz-3-hydroxymethylpyrrolidine, Benzyl 3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
OR912742-1G OR912742-500MG OR912742-5G
APOSOR912742-1GEA 263 EUR
APOSOR912742-1G APOSOR912742-500MG APOSOR912742-5G
Benzyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₇NO₃
Peso molecolare: 235,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179041
CAS Number: 315718-05-9