Stampa…
3-Piperidin-4-ylpropan-1-ol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Piperidin-4-yl)propan-1-ol
OR912733-10G OR912733-1G OR912733-5G
APOSOR912733-10GEA 361 EUR
APOSOR912733-10G APOSOR912733-1G APOSOR912733-5G
3-Piperidin-4-ylpropan-1-ol 96%
3-Piperidin-4-ylpropan-1-ol
Formula: C₈H₁₇NO
Peso molecolare: 143,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02178380
CAS Number: 7037-49-2