Stampa…
Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-4-Chloro-3-hydroxybutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl (S)-4-chloro-3-hydroxybutanoate
OR912718-100G OR912718-10G OR912718-25G
APOSOR912718-100GEA 94.5 EUR
APOSOR912718-100G APOSOR912718-10G APOSOR912718-25G
Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate 97%
Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate
Formula: C₆H₁₁ClO₃
Peso molecolare: 166,60 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00211241
CAS Number: 86728-85-0