Stampa…
4-Pyrid-2-ylbenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2-Pyridyl)benzoic acid, 4-(Pyridin-2-yl)benzoic acid
OR912706-10G OR912706-1G OR912706-5G
APOSOR912706-10GEA 648 EUR
APOSOR912706-10G APOSOR912706-1G APOSOR912706-5G
4-Pyrid-2-ylbenzoic acid 98%
4-Pyrid-2-ylbenzoic acid
Formula: C₁₂H₉NO₂
Peso molecolare: 199,2100 g/mol
Punto di fusione: 237 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01830093
CAS Number: 4385-62-0