Stampa…
1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl-2-mercaptobenzimidazole
OR912702-1G OR912702-5G
APOSOR912702-1GEA 65.4 EUR
APOSOR912702-1G APOSOR912702-5G
1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol 95%
1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol
Formula: C₈H₈N₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01788333
CAS Number: 2360-22-7