Stampa…
2-Methyl-3-(propyldithio)furan 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-3-(propyldisulphanyl)furan, 2-Methyl-3-furyl Propyl Disulphide
OR912698-10G OR912698-1G OR912698-5G
APOSOR912698-10GEA 61.1 EUR
APOSOR912698-10G APOSOR912698-1G APOSOR912698-5G
2-Methyl-3-(propyldithio)furan 95%
2-Methyl-3-(propyldithio)furan
Formula: C₈H₁₂OS₂
Peso molecolare: 188,30 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01729816
CAS Number: 61197-09-9